Fontos dokumentumok
X3876
Xylanase from Trichoderma viride
lyophilized powder, 100-300 units/mg protein
Szinonimák:
1,4-β-D-Xylanxylanohydrolase, endo-1,4-β-Xylanase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus (Trichoderma viride)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
100-300 units/mg protein
molekulatömeg
22 kDa
összetétel
Protein, ~50% biuret
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
idegen aktivitás
β-glucosidase and β-xylosidase ≤0.1%
cellulase <0.2%
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)