Fontos dokumentumok
642511
Sigma-Aldrich
L-3,3′,5-Triiodothyronine free acid
≥97% (HPLC), solid, respiratory activity stimulator, Calbiochem®
Szinonimák:
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, T₃
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12I3NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
650.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.77
product name
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, Chromatographically purified.
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chromatographically purified.
Chromatographically purified. Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C) under an inert gas for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C or for up to 2 weeks at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Rodriguez, E.R., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.205, 1899.
Williams, G.R., et al. 1994. Endocrinology135, 2375.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3