566661
SAG
≥95% (HPLC), liquid, smoothened agonist, Calbiochem®
Szinonimák:
InSolution Smoothened Agonist, SAG, SAG 1.3 in Solution, SAG1.3 in Solution
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Smoothened Agonist, SAG, InSolution, ≥95%, 10 mM aqueous solution
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Chen, W., et al. 2004. Science306, 2257.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2