Fontos dokumentumok
8.40072
Sigma-Aldrich
Thioflavine T (C.I.No.49005)
≥73% sulfur basis
Szinonimák:
Thioflavine T (C.I.No.49005)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H19ClN2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171501
EC index szám:
219-228-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥73% sulfur basis
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S1c2c(ccc(c2)C)N(C1=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
for synthesis
Analízis megjegyzés
Assay (of S): ≥ 73.0 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3