Fontos dokumentumok
I1286
Icariin
≥94% (HPLC)
Szinonimák:
4′-O-methyl-8-γ,γ-dimethylallylkaempferol-3-rhamnoside-7-glucoside
Teszt
≥94% (HPLC)
szín
light yellow to yellow
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)c4c(O)cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)c(C\C=C(\C)C)c4O2
InChI
1S/C33H40O15/c1-13(2)5-10-17-19(45-33-28(42)26(40)23(37)20(12-34)46-33)11-18(35)21-24(38)31(48-32-27(41)25(39)22(36)14(3)44-32)29(47-30(17)21)15-6-8-16(43-4)9-7-15/h5-9,11,14,20,22-23,25-28,32-37,39-42H,10,12H2,1-4H3/t14-,20+,22-,23+,25+,26-,27+,28+,32-,33+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZJALUIVHRYQQB-XLRXWWTNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of topical treatment to determine its effects on the improvement of cutaneous wound healing in rats
- to test its analgesic effects on lower back pain (LBP) in rats
- as a potential treatment in osteoporosis condition in rats
- to study its effects on palmitate (PA)-induced insulin resistance in skeletal muscle C2C12 myotubes
- as a neuroprotective agent to study its effects on amyloid-β (Aβ)-induced neuronal insulin resistance in human neuroblastoma SK-N-MC cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?