Fontos dokumentumok
551600-M
Millipore
Quercetin, Dihydrate
A cell-permeable and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC₅₀ = 43 nM), PI 3-K (IC₅₀ = 3.8 µM) and phospholipase A2 (IC₅₀ = 2 µM).
Szinonimák:
Quercetin, Dihydrate, 3,3ʹ,4ʹ,5,7-Pentahydroxyflavone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10O7 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
338.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
>95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
acetic acid: 1 mg/mL
aqueous base: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O.O.O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC50 = 43 nM), PI 3-K (IC50 = 3.8 µM) and phospholipase A2 (IC50 = 2 µM). Also inhibits mitochondrial ATPase, phosphodiesterases, and protein kinase C. Induces apoptosis in K562, Molt-4, Raji, and MCAS tumor cell lines. Reported to activate sirtuins and promote the survival of eukaryotic cells.
A cell-permeable inhibitor of PIM1 kinase (IC50 = 43 nM), PI 3-K (IC50 = 3.8 µM) and phospholipase A2 (IC50 = 2 µM). Also inhibits mitochondrial ATPase, phosphodiesterases, and protein kinase C. Induces apoptosis in K562, Molt-4, Raji, and MCAS tumor cell lines. Reported to activate sirtuins and promote the survival of eukaryotic cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
PI 3-kinase
Target IC50: 43 nM, 3.8 µM, 2 µM against PIM1 kinase, PI 3-K, and phospholipase A2, respectively
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
Egyéb megjegyzések
Bullock, A.N., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7604.
Howitz, K.T., et al. 2003. Nature425, 191.
Wei, Y.Q., et al. 1994. Cancer Res.54, 4952.
Shibasaki, F., et al. 1993. Biochem. J.289, 227.
Matter, W.F., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Comm.186, 624.
Levy, J., et al. 1984. Biochem. Biophys. Res. Commun.123, 1227.
Graziani, Y., et al. 1983. Eur. J. Biochem.135, 583.
Gschwendt, M., et al. 1983. Biochem. Biophys. Res. Commun. 117, 444.
Ruckstuhl, M., et al. 1979. Biochem. Pharmacol.28, 535.
Beretz, A., et al. 1978. Experientia 34, 1054.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1