Merck
PHL89263
Quercetin dihydrate
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one dihydrate, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10O7 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
338.27
Colour Index szám:
75670
Beilstein:
317313
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Quercetin dihydrate is a flavonoid with anticancer activity. Quercetin is a mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity. Quercetin has antiproliferative effects on cancer cell lines, reduces cancer cell growth via type II estrogen receptors, and arrests human leukemic T cells in late G1 phase of the cell cycle.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica arnica carum echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hypericum lycium pimpinella primula sambucus silybum
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)