Fontos dokumentumok
5.43900
Supelco
Dimethyl sulfoxide
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
Methanesulfinylmethane, Methyl sulfoxide, Dimethyl(oxido)sulfur, DMSO, DMSO
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2SO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.13
Beilstein:
506008
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51172004
EC index szám:
200-664-3
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.7% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
189 °C (lit.)
gőznyomás:
0.42 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.7% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.2% Water
párolgási maradék
≤0.002%
áteresztőképesség
270 nm, ≥30%
280 nm, ≥60%
300 nm, ≥75%
350 nm, ≥99%
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 87 °C
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Chemical analysis of acoustically levitated drops by Raman spectroscopy.: Innovative use of acoustical levitation combined with Raman spectroscopy to analyze the chemical properties of droplets in a non-contact setup, useful in scenarios where DMSO is used as a solvent ( Tuckermann et al., 2009).
Vigyázat
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Specifikációk
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.5 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.7 %
Water: ≤ 0.2 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Transmission (at 270 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 75 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 99 %
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup