539636
PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
The PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated controls the biological activity of PKCθ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated, Myr-LHQRRGAIKQAKVHHVKC-NH₂, Protein Kinase C θ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated, Myr-LHQRRGAIKQAKVHHVKC-NH₂, Protein Kinase Cθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
water: 2 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
protein kinase Cθ
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
WGK
WGK 1