Fontos dokumentumok
E1753
(−)-Epicatechin
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
(−)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane, (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
About This Item
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
Géninformáció
human ... BACE1(23621) , CYP1A2(1544)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an antioxidant to downregulate nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen (NADPH) oxidase and improve insulin sensitivity in in vivo (high fat-fed mice) and in vitro (HepG2 cells) studies
- to study its effect on blood pressure, nitric oxide synthase (NOS) activity and anxiety-like behavior on borderline hypertensive rat (BHR) models
- to test its effect on neuronal survival in the hippocampus of middle-aged rats on swimming training, under oxidative stress
- to study its antioxidant activity in dark chocolate
- as a characteristic compound in polyphenols analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.