535141-M
Protease Inhibitor Cocktail V
Animal-Free, lyophilized, for the inhibition of serine and cysteine proteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Javasolt termékek
product name
Protease Inhibitor Cocktail Set V, Animal-Free, The Protease Inhibitor Cocktail Set V, Animal-Free controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
form
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3