S8830
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use in purification of Histidine-tagged proteins
Szinonimák:
Protease Inhibitor Cocktail
About This Item
Javasolt termékek
product name
SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets, EDTA-Free, for use in purification of Histidine-tagged proteins
biológiai forrás
bovine lung
Minőségi szint
form
tablet
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Pepstatin A: Contains a unique, proprietary formulation that includes a pepstatin A salt for additional protection not normally obtained in a tablet format.
Broad Specificity: Inhibits serine, cysteine, aspartic, and metalloproteases, providing broad protection for protein samples.
High Yield: One tablet makes 100 mL of cocktail, and is recommended for the inhibition of the proteases present in a maximum of 20 g of cell mass in 100 mL of extract.
Long Stability: The tablets are stable as supplied for at least 2 years at 2–8 °C, and the reconstituted protease inhibitor solution (1´ or 10´) is stable for at least 2 weeks at 2–8 °C.
Komponensek
Bestatin
E-64
Pepstatin A
Phosphoramidon
Leupeptin
Aprotinin
Mennyiség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.