5.31552
Argonaute-2 Inhibitor, BCI-137
Szinonimák:
Argonaute-2 Inhibitor, BCI-137, 2-(2,3-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-sulfonamido) propanoic acid, N-((2,3-Dihydroxy-6-quinoxalinyl)sulfonyl)alanine, Ago2 Inhibitor, BCI137
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
126 μM Kd
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
gray-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C(=O)O)NS(=O)(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)C(=O)N2
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Argonaute-2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3