189400
Aurintricarboxylic Acid
A cell-permeable polyanionic, polyaromatic compound used as a powerful inhibitor of cellular processes that are dependent on the formation of protein-nucleic acid complexes.
Szinonimák:
Aurintricarboxylic Acid, ATA
Teszt
≥85% (titration)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
red
oldhatóság
0.1 M NaOH: 35 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C22H16O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-10,19,24-25H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDPQMNAHKKTHHI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
DNA topoisomerase 2
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Benchokroun, Y., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 305.
Okada, N., and Koizumi, S. 1995. J. Biol. Chem.270, 16464.
Posner, A., et al. 1995. Biochem. Mol. Biol. Int. 36, 291.
Catchpoole, D.R., et al. 1994. Anticancer Res. 14, 853.
Csernansky, C.A., et al. 1994. J. Neurosci. Res. 38, 101.
Gagliardi, A.R., and Collins, D.C. 1994. Anticancer Res. 14, 475.
Gonzalez, R.G., et al. 1980. Biochemistry19, 4299.
WGK
WGK 3