Fontos dokumentumok
C1618
Cibenzoline succinate
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole succinate, Cibenol, Cipralan, Exacor
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to brown
oldhatóság
H2O: ≥5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H18N2.C4H6O4/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFUIOIWYMHEPIE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
We offer many products related to potassium channels for your research needs.