Merck
SML1737
Sigma-Aldrich
Beraprost sodium
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2,3,3a,8b-Tetrahydro-2-hydroxy-1-(3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl)-1H-cyclopenta(b)benzofuran-5-butanoic acid sodium salt, Procyclin, TRK 100
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H29O5 · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
420.47
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]12[C@](C[C@H](O)[C@H]2/C=C/[C@H](O)C(CC#CC)C)([H])OC3=C1C=CC=C3CCCC([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C24H30O5.Na/c1-3-4-7-15(2)19(25)13-12-17-20(26)14-21-23(17)18-10-5-8-16(24(18)29-21)9-6-11-22(27)28;/h5,8,10,12-13,15,17,19-21,23,25-26H,6-7,9,11,14H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b13-12+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTCZZXIRLARSET-UEIGIMKUSA-M
Általános leírás
Beraprost sodium is an orally active prostacyclin analog.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Beraprost sodium is a chemically stable analog of prostacyclin PGI2. As other prostanoids, beraprost is a potent vasodilator and possesses antithrombotic, antiproliferative and anti-inflammatory properties. Beraprost sodium activates prostaglandin I (IP) receptor, which is coupled with Gs proteins and activates adenylate cyclase. It has been studied for the treatment of pulmonary hypertension.
Beraprost sodium is used as a therapeutic agent for chronic artery obstructions or primary pulmonary hypertension. In individuals with coronary artery disease, beraprost sodium helps to reduce oxidative stress and developed forearm endothelium dependent vasodilation.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Aging and Age-Related Disorders (2010)
Insulin Resistance: New Insights for the Healthcare Professional (2013)
Textbook of Critical Care (2011)