Fontos dokumentumok
82012-U
Hamilton® PRP-1 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
Terméknév
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Anyagok
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L21
gyártó/kereskedő neve
Hamilton
kiszerelés
1 ea of
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.1 mm
Mátrix
PS-DVB particle platform
polymeric
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
10 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
1-14
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)