662141
PR-619
≥99% (HPLC), solid, DUB inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
DUB Inhibitor V, PR-619, 2,6-Diaminopyridine-3,5-bis(thiocyanate), 3,5-Dithiocyanatopyridine-2,6-diamine, PR619, UCH-L1 Inhibitor IV, UCH-L3 Inhibitor II, UCH-L5/UCH37 Inhibitor III, USP5 Inhibitor II, USP7 Inhibitor I, USP9X Inhibitor II, USP14 Inhibitor IV, USP14 Inhibitor IV, USP47 Inhibitor I, UCH-L3 Inhibitor II, UCH-L5/UCH37 Inhibitor III, USP5 Inhibitor II, USP7 Inhibitor I, USP9X Inhibitor II, USP14 Inhibitor IV, USP14 Inhibitor IV, USP47 Inhibitor I, 2,6-Diaminopyridine-3,5-bis(thiocyanate), 3,5-Dithiocyanatopyridine-2,6-diamine, PR619, UC
About This Item
Javasolt termékek
product name
DUB Inhibitor V, PR-619, The DUB Inhibitor V, PR-619 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light beige to yellow
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.