528110-M
PIH
A cell-permeable, non-toxic tridendate iron (Fe3+) chelator of the aroyl hydrazone class.
Szinonimák:
PIH, pyridoxal isonicotinoyl hydrazone, Iron Chelator III
Teszt
≥99% (HPLC)
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
slighlty acidic medium: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H14N4O3/c1-9-13(20)12(11(8-19)6-16-9)7-17-18-14(21)10-2-4-15-5-3-10/h2-7,17,19H,8H2,1H3,(H,18,21)/b12-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOYFGBFEIXEDEL-KPKJPENVSA-N
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Thomas, S.R., et al. 2001. J. Immunol.166, 6332.
Hermes-Linda, M., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta1523, 154.
Blaha, K., et al. 1998. Blood11, 4368.
Richardson, D.R., and Ponka, P. 1998. J. Lab. Clin. Med.131, 306.
Richardson, D.R.,et al. 1995. Blood86, 4295.
Richardson, D.R., et al. 1994. J. Lab. Clin. Med.124, 660.
Ponka, P., et al. 1988. Biochim. Biophys. Acta967, 122.
Ponka, P., et al. 1984. Biochim. Biophys. Acta802, 477.
Ponka, P., et al. 1979. FEBS Lett.97, 317.
WGK
WGK 1