Fontos dokumentumok
5.05419
Sigma-Aldrich
α,β-methylene ATP
≥93% (HPLC), powder, P2X purinergic receptor agonist, Calbiochem®
Szinonimák:
α,β-methylene ATP, αβ-MeATP, αβ-methylene ATP, P2X purinergic receptor agonist, α,β-methylene ATP, α,β-Methyleneadenosine 5ʹ-triphosphate lithium salt
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.77
Terméknév
α,β-methylene ATP,
Teszt
≥93% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].[P](=O)([O-])(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)C[P](=O)(O[P](=O)(O)O)O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.Li/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-29(19,20)4-30(21,22)28-31(23,24)25;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,12,13,14)(H2,23,24,25);/q;+1/p-1/t5-,7-,8-,11-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVHVREPTGDOYIC-YCSZXMBFSA-M
Általános leírás
A metabolically stable and selective P2X purinergic receptor agonist (pEC50 = 5.81) that is shown to be more potent than ATP. Elicits contractions in ileum through the release of endogenous acetylcholine, which can be blocked by tetrodotoxin (~1 mM). Shown to depolarize cells of the longitudinal muscle strips (~ 200 nM to 4 µM) that reaches a peak within 2-3 min after application and then decays to a steady level.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
P2X
Reversible: yes
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Sawyer, G.W., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.129, 1458.
Komori, S., et al. 1988. Br. J. Pharmacol.94, 9.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1