Fontos dokumentumok
5.04913
Sigma-Aldrich
Aniracetam
Szinonimák:
Aniracetam, 1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one, Draganon, Sarpul, Ampamet, Memodrin, Referan, Memodrin, Referan, 1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one, Draganon, Sarpul, Ampamet
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H13NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A positive allosteric modulator selective for AMPA receptors. Slows down AMPA receptor deactivation rate without altering the agonist potency. A leading candidate of ampakine nootropic for cognitive enhancement. Widely used in studies in a variety of brain functions (i.e. learn and memory, cognition) and disorders (depression, anxiety disorder, Alzheimer′s disease, and aging).
A positive allosteric modulator selective for AMPA receptors. Slows down AMPA receptor deactivation rate without altering the agonist potency. A leading candidate of ampakine nootropic for cognitive enhancement. Widely used in studies in a variety of brain functions (i.e. learn and memory, cognition) and disorders (depression, anxiety disorder, Alzheimer′s disease, and aging).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
AMPA receptors
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Koliaki, C., et al. 2012. CNS Neuroscience & Therapeutics.18, 302.
Lynch, G., et al. 2011. Pharmacol. Biochem. Behav.99, 116.
Nakamura, K., et al. 2001. Eur. J. Pharmacol.420, 33.
Ito, I. et al., 1990. J. Physiol.424, 553.
Isaacson et al., 1991. PNAS.88, 1093.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2