SML0816
Pramiracetam
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Amacetam, N-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, N-[2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, Vinpotropil
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])O.[N+H](C(C)C)(C(C)C)CCNC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C14H27N3O2.H2O4S/c1-11(2)17(12(3)4)9-7-15-13(18)10-16-8-5-6-14(16)19;1-5(2,3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3,(H,15,18);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACSROKXFXFNERX-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience