PZ0211
PF-4778574
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[(3R,4S)-3-[4-(5-Cyano-2-thienyl)phenyl]tetrahydro-2H-pyran-4-yl]-2-propanesulfonamide, N-{(3R,4S)-3-[4-(5-Cyano-2-thienyl)phenyl]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}propane-2-sulfonamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(N[C@@H]1[C@H](COCC1)c2ccc(cc2)c3[s]c(cc3)C#N)C(C)C
InChI
1S/C19H22N2O3S2/c1-13(2)26(22,23)21-18-9-10-24-12-17(18)14-3-5-15(6-4-14)19-8-7-16(11-20)25-19/h3-8,13,17-18,21H,9-10,12H2,1-2H3/t17-,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFAGHPLLBXWCSF-MSOLQXFVSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.