Fontos dokumentumok
M-084
Modafinil solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A3(6531)
Általános leírás
Alkalmazás
- Innovative Spectrofluorimetric Method for Modafinil Determination: An innovative computationally designed-spectrofluorimetric method has been developed for the determination of modafinil in tablets and human plasma, leveraging the high-purity modafinil solution. This approach enhances analytical accuracy and is crucial for pharmacokinetic studies and neuropharmacological research, offering significant benefits for biochemistry experiments focused on cognitive enhancement and neurotransmitter studies (Hosny et al., 2022).
Javasolt termékek
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup