5.04712
β-Catenin/Tcf Inhibitor VI, ICG-001
Szinonimák:
β-Catenin/Tcf Inhibitor VI, ICG-001, (6 S,9a S)-Hexahydro-6-((4-hydroxyphenyl)methyl)-8-(1-naphthalenylmethyl)-4,7-dioxo-N-(phenylmethyl)-2H-pyrazino[1,2-a]pyrimidine-1(6H)-carboxamide, (6 S)-N-Benzyl-6-(p-hydroxyphenylmethyl)-8-(1-naphthylmethyl)-4,7-dioxohexahydro-2H-, (6S,9aS)-Hexahydro-6-((4-hydroxyphenyl)methyl)-8-(1-naphthalenylmethyl)-4,7-dioxo-N-(phenylmethyl)-2H-pyrazino[1,2-a]pyrimidine-1(6H)-carboxamide, (6S)-N-Benzyl-6-(p-hydroxyphenylmethyl)-8-(1-naphthylmethyl)-4,7-dioxohexahydro-2H-pyra
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C33H32N4O4/c38-27-15-13-23(14-16-27)19-29-32(40)35(21-26-11-6-10-25-9-4-5-12-28(25)26)22-30-36(18-17-31(39)37(29)30)33(41)34-20-24-7-2-1-3-8-24/h1-16,29-30,38H,17-22H2,(H,34,41)/t29-,30+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQWTUOLCGKIECB-XZWHSSHBSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
CREB-binding protein
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Henderson, W.R. Jr, et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.107, 14309.
Eguchi, M., et al. 2005. Med Chem.1, 467.
Ma, H., et al. 2005. Oncogene.24, 3619.
Teo, J.L., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.102, 12171.
Emami, K.H., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.101, 12682.
WGK
WGK 3