219331
β-Catenin/Tcf Inhibitor II, PKF118-310
The β-Catenin/Tcf Inhibitor II, PKF118-310 controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Szinonimák:
β-Catenin/Tcf Inhibitor II, PKF118-310, 1,6-Dimethylpyrimido[5,6-e][1,2,4]triazine-5,7-dione, Wnt Pathway Inhibitor X
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
dark yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Lepourcelet, M., et al. 2004. Cancer Cell5, 91.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3