5.00554
MHY1485
≥97% (HPLC), solid, mTOR activator, Calbiochem®
Szinonimák:
mTOR Activator, MHY1485, 4,6-dimorpholino-N-(4-nitrophenyl)-1,3,5-triazin-2-amine, Autophagy Inhibitor III
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
mTOR Activator, MHY1485,
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
~2 μM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 12.5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CCN(CC1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)C3=CC(=NN3)C4=CC=CC=C4O
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3