Merck
4.80934
SAFC
Hydrochloric acid
2 M, Emprove® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Hydrogen chloride solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352323
product name
Hydrochloric acid 2 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-25°C
Általános leírás
EMPROVE® EXPERT
Analízis megjegyzés
Concentration (HCl)1.8 - 2.2 mol/lIdentitypasses testColor≤ 10 HazenAppearancepasses testFree Bromine or Free Chlorinepasses testFree chlorine (Cl)≤ 0.0001Sulfate (SO₄)≤ 0.0005 %Sulfite (SO₃)≤ 0.001 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %As (Arsenic)≤ 0.00015 %Residual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processResidue on ignition (as SO₄)≤ 0.008 %Evaporation residue≤ 0.010 %Endotoxins≤ 0.25 I.U./mlLotnumber (raw material)Filtered with 0.2 µm
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1