Fontos dokumentumok
SML3152
MitoPQ
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
1-Methyl-1′-[10′′-(triphenylphosphonio)decyl)dec-1"-yl]-4,4′-bipyridine-1,1′-diium triiodide, MPQ, Mito-PQ, MitoParaquat, Mitochondria-targeted paraquat, mtPQ
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
brown to brown-red
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CCCCCCCCCC[P+](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[I-].[I-].[I-]
InChI
1S/C39H46N2P.3HI/c1-40-30-25-35(26-31-40)36-27-32-41(33-28-36)29-17-6-4-2-3-5-7-18-34-42(37-19-11-8-12-20-37,38-21-13-9-14-22-38)39-23-15-10-16-24-39;;;/h8-16,19-28,30-33H,2-7,17-18,29,34H2,1H3;3*1H/q+3;;;/p-3
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)