54327
Lipase, immobilized on Immobead 150 from Pseudomonas cepacia
≥900 U/g
Szinonimák:
Immobilized Lipase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Pseudomonas cepacia)
Minőségi szint
form
powder (or beads)
specifikus aktivitás
≥900 U/g
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Burkholderia spp. ... BURCE16_RS29975(56665765)
Általános leírás
Lipases are water-soluble, ester hydrolases. Long aliphatic chain acyl esters of cholesterol (cholesteryl esters), triacyl esters of glycerol (triacylglycerols), acyl esters of long chain alcohols (wax esters), diacyl esters of glycerol (diacylglycerols), and monoacyl esters of glycerol, are some of the common substrates for lipases.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3