Fontos dokumentumok
RAB0012
Phospho-Akt (pSer473) / pan-Akt ELISA Kit
for detection of human, mouse or rat phospho-akt (pSer473) and pan-akt in cell and tissue lysates
Szinonimák:
Akt ELISA Kit
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
human, mouse, rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type: human cell lysate
sample type tissue lysate
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... AKT1(207)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit Components Also Available Separately
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)