435930
LIM Kinase Inhibitor I, LIMKi 3
The LIM Kinase Inhibitor I, LIMKi 3 controls the biological activity of LIM Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
LIM Kinase Inhibitor I, LIMKi 3, N-(5-(1-(2,6-Dichlorophenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl)thiazol-2-yl)isobutyramide
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
beige
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(Cl)=C1N2N=C(C=C2C3=CN=C(NC(C(C)C)=O)S3)C(F)F
InChI
1S/C17H14Cl2F2N4OS/c1-8(2)16(26)23-17-22-7-13(27-17)12-6-11(15(20)21)24-25(12)14-9(18)4-3-5-10(14)19/h3-8,15H,1-2H3,(H,22,23,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVUGBSGLHRJSSP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
LIMK1 and LIMK2
AMPKA1, AMPKA2, DDR1, PAK3, DCAMKL2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Ross-Macdonald, P., et al. 2008. Mol. Cancer Ther.7, 3490.
WGK
WGK 2