613550
TMEM16A Activator, Eact
The TMEM16A Activator, Eact modulates the biological activity of TMEM16A. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Szinonimák:
TMEM16A Activator, Eact, ANO1 Activator, Eact, 3,4,5-trimethoxy-N-(2-methoxyethyl)-N-(4-phenylthiazol-2-yl)benzamide, TMEM16A Activator, Eact
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)c3ccccc3)N(CCOC)C(=O)c2cc(c(c(c2)OC)OC)OC
InChI
1S/C22H24N2O5S/c1-26-11-10-24(22-23-17(14-30-22)15-8-6-5-7-9-15)21(25)16-12-18(27-2)20(29-4)19(13-16)28-3/h5-9,12-14H,10-11H2,1-4H3
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3