407951
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus in Solution
Szinonimák:
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus in Solution
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥90% (HPLC)
Minőségi szint
form
solution
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
clear colorless to slight yellow
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33?,36+,37?,39-,40+,41+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mobile ion carrier for Ca2+.
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Takei, N., and Endo, Y. 1994. Brain Res. 652, 65.
Dupuy d’Angeac, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Kuznetsov, G., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3932.
Toeplitz, B.K., et al. 1979. J. Am. Chem. Soc.101, 3344.
Liu, C.M., and Hermann, T.E. 1978. J. Biol. Chem.253, 5892.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)