407950
Ionomycin free acid
from Streptomyces conglobatus, ≥90% (HPLC), waxy solid, Ca2+ mobile ion carrier, Calbiochem®
Szinonimák:
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-81-0, is a highly specific for divalent cations and more effective than A23187 (Cat. No. 100105) as a mobile ion carrier for Ca2+.
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
waxy solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33?,36+,37?,39-,40+,41+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mobile ion carrier for Ca2+
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Takei, N., and Endo, Y. 1994. Brain Res. 652, 65.
Dupuy d’Angeac, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Kuznetsov, G., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3932.
Toeplitz, B.K., et al. 1979. J. Am. Chem. Soc.101, 3344.
Liu, C.M., and Hermann, T.E. 1978. J. Biol. Chem.253, 5892.
WGK
WGK 3