Fontos dokumentumok
880134P
Avanti
PMA
Avanti Research™ - A Croda Brand (880134P), powder
Szinonimák:
Polymethacrylate Copolymer (N-C4-52-6.9)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99% (NMR)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 mg (880134P-100mg)
pkg of 1 × 500 mg (880134P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand (880134P)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CCOC(C(C)(CC(C)([H])C(OCCCC)=O)CSCCC(OC)=O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C21H40NO6S.ClH/c1-8-9-12-27-19(24)17(2)15-21(3,16-29-14-10-18(23)26-7)20(25)28-13-11-22(4,5)6;/h17H,8-16H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)