Fontos dokumentumok
W431300
Hesperetin
≥95%
Szinonimák:
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-chromanone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder (with a light tan cast)
mp
227-232 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
COc1ccc(cc1O)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIONOLUJZLIMTK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?