Fontos dokumentumok
375368
Millipore
HEPES
≥99% dry basis (titration), 1M solution, amniosulfonic acid buffer
Szinonimák:
HEPES, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.30
Beilstein:
883043
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.25
Terméknév
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), 1M zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Minőségi szint
Teszt
≥99% dry basis (titration)
Forma
solution
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
clear colorless
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer absorbance: <0.05 at 260 nm, 1 M, H2O; pKa: 7.55 at 20°C). Active in the pH range of 6.0 to 8.5.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
1.0 M solution of Cat. No. 391338. Sterile-filtered.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1