Fontos dokumentumok
H3662
HEPES sodium salt solution
BioReagent, 1M, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered (0.2 μm filtered)
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
koncentráció
0.90-1.10 M
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Bioburden, tested
DNase, RNase. Protease, Nickase, free
endotoxin, tested
<5 ppm Heavy metals (as Pb)
kation nyomok
Fe: <5 ppm
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)