324726
Endoglycosidase F2, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase F2, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli cleaves asparagine-linked or free oligomannose and biantennary complex oligosaccharides. It is not active above pH 6.0.
Szinonimák:
Endo-β-N-acetylglucosaminidase F2, Endo F2
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥20 units/mg protein
≥5 units/mL
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
idegen aktivitás
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Tarentino, A.L., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9702.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.