Fontos dokumentumok
34943-M
Dimethyl sulfoxide
puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
minőség
dried
robbanási határérték
42 %, 63 °F
szennyeződések
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as H2SO4)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.02% water
≤0.03% water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?