287897
Dicoumarol
A cell-permeable quinone reductase inhibitor with anticoagulant properties.
Szinonimák:
Dicoumarol, 3,3ʹ-Methylenebis(4-hydroxycoumarin), Bishydroxycoumarin, Dicumarol
Teszt
≥98% (titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
pyridine: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Blocks brefeldin A-dependent mono-ADP-ribosylation in vitro
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Krause, D., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 19244.
Pink, J.J., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 5416.
Cross, J.V., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 31150.
Morrow, C.S., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 20114.
Weigert, R., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 14200.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3