Fontos dokumentumok
SML2127
Dynapyrazole-A
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[1-(4-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-7-iodo-5-oxo-4,5-dihydro-pyrazolo[1,5-a]quinazoline-3-carbonitrile
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
IC1=CC=C(N2C(NC3=O)=C(C#N)C(C4(CC4)C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2)C3=C1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3