Fontos dokumentumok
239785
Sigma-Aldrich
Cyclophosphamide Monohydrate
≥98% (HPLC), solid, anti-neoplastic agent, Calbiochem®
Szinonimák:
Cyclophosphamide Monohydrate, N,N- bis(2-Chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-2-oxide Monohydrate, CPA, N,N-bis(2-Chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-2-oxide Monohydrate, CPA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15Cl2N2O2P · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
261.09 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51112507
NACRES:
NA.77
Terméknév
Cyclophosphamide Monohydrate, A widely used anti-neoplastic agent that also displays immunosuppressant properties.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 30 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[P]1(=O)(NCCCO1)N(CCCl)CCCl.O
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A widely used anti-neoplastic agent that also displays immunosuppressant properties. Induces apoptotic cell death in rat thymus through the Fas/Fas ligand pathway.
A widely used antineoplastic agent that also displays immuno-suppressant activity. Induces apoptotic cell death in rat thymus throught Fas/Fas ligand pathway.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Fas/Fas ligand pathway
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
Feloldás
Solutions should be prepared fresh on the day of use.
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Wang, G.J., and Cai, L. 1999. Mutat. Res.427, 125.
Lee, J.H., et al. 1997. Korean J. Med. Sci. 12, 185.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3