C0768
Cyclophosphamide monohydrate
bulk package
Szinonimák:
2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, Cytoxan
Teszt
97.0-103.0% (HPLC)
form
powder
mp
49-51 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALDH1A1(216) , ALDH1B1(219)
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its antitumor effect on TC-1 tumor cells
- as a component of multidrug solution for isolation of resistant human burkitt lymphoma cell line
- in testing antitumor immunity in mouse tumor cell lines
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.