Fontos dokumentumok
B2635
Busulfan
analytical standard, for drug analysis
Szinonimák:
1,4-Butanediol dimethanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard, for drug analysis
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
114-117 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
Formátum
neat
SMILES string
CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?