235427
Caspase-3 Inhibitor I, Cell-Permeable
InSolution, ≥90%
Szinonimák:
InSolution Caspase-3 Inhibitor I, Cell-Permeable, Cell-permeable, DEVD-CHO; CPP32/Apopain Inhibitor, Cell-permeable
Teszt
≥90% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
caspase-3
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotechnol. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.
Lin, Y.-Z., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 14255.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Tewari, M., et al. 1995. Cell 81, 801.
Lazebnik, Y.A., et al. 1994. Nature371, 346.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)