219332
β-Catenin/Tcf Inhibitor III, iCRT3
The β-Catenin/Tcf Inhibitor III, iCRT3 controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Szinonimák:
β-Catenin/Tcf Inhibitor III, iCRT3, 2-(((2-(4-Ethylphenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methyl)sulfanyl)-N-(2-phenylethyl)acetamide, Inhibitor of β-Catenin Responsive Transcription, C3, Wnt Pathway Inhibitor VIII, C3, 2-(((2-(4-Ethylphenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methyl)sulfanyl)-N-(2-phenylethyl)acetamide, Inhibitor of β-Catenin Responsive Transcription, Wnt Pathway Inhibitor VIII
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
tan
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Gonsalves, F.C., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 5954.
WGK
WGK 3