Merck
SML1752
Sigma-Aldrich
LF3
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazinecarbothioamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H24N4O2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
416.56
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S=C(NC1=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C1)N2CCN(C/C=C/C3=CC=CC=C3)CC2
InChI
1S/C20H24N4O2S2/c21-28(25,26)19-10-8-18(9-11-19)22-20(27)24-15-13-23(14-16-24)12-4-7-17-5-2-1-3-6-17/h1-11H,12-16H2,(H,22,27)(H2,21,25,26)/b7-4+
Biokémiai/fiziológiai hatások
LF3 is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling that suppresses cancer cells motility, cell-cycle progression, and the overexpression of Wnt target genes. LF3 is a potent and specific antagonist of the interaction between β-catenin and the transcription factor TCF4. LF3 blocks self-renewal of cancer stem cells.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)