5.31372
Caspase-1/4 Inhibitor, VX-765
Szinonimák:
Caspase-1/4 Inhibitor, VX-765, ( S)-1-(( S)-2-((1-(4-Amino-3-chloro-phenyl)-methanoyl)-amino)-3,3-dimethyl-butanoyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid ((2 R,3 S)-2-ethoxy-5-oxo-tetrahydro-furan-3-yl)-amide, ( S)-1-(( S)-2-(4-Amino-3-chlorobenzamid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C24H33ClN4O6/c1-5-34-23-16(12-18(30)35-23)27-21(32)17-7-6-10-29(17)22(33)19(24(2,3)4)28-20(31)13-8-9-15(26)14(25)11-13/h8-9,11,16-17,19,23H,5-7,10,12,26H2,1-4H3,(H,27,32)(H,28,31)/t16-,17-,19+,23+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJDDOCKBXFJEJB-MOKWFATOSA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
caspase-1/4
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Wannamaker, W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.321, 509.
Ravizza, T., et al. 2006. Epilepsia47, 1160.
Stack, J.H., et al. 2005. J. Immunol.175, 2630.
WGK
WGK 3